Hydroxylamin-O-sulfonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Amino hydrogen sulphate
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 50.9 EUR
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Hydroxylamin-O-sulfonsäure 98%
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Formel: H₃NO₄S
Schmelzpunkt: 208…211 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011604
CAS-Nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III