4-Methoxysalicylaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
OR0913-100G
OR0913-25G
OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA
120
EUR
APOSOR0913-100G
APOSOR0913-25G
APOSOR0913-500G
4-Methoxysalicylaldehyd 97%
4-Methoxysalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 40…43 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003327 CAS-Nummer: 673-22-3 EINECS: 211-604-0 |