2-Amino-6-chlorbenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR0921-100G OR0921-25G
APOSOR0921-100GEA 37.7 EUR
APOSOR0921-100G APOSOR0921-25G
2-Amino-6-chlorbenzothiazol
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Molecular Weight: 184.65 g/mol
Siedepunkt: 344
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053557
CAS-Nummer: 95-24-9
EINECS: 202-402-3