3-Methylpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR0922-1G
OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0922-1G
APOSOR0922-5G
3-Methylpicolinsäure
3-Methylpicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 114…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191553 CAS-Nummer: 4021-07-2 |