Diisopropylazodicarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR0923-100G OR0923-25G OR0923-500G
APOSOR0923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR0923-100G APOSOR0923-25G APOSOR0923-500G
Diisopropylazodicarboxylat 98%
Diisopropylazodicarboxylat
Formel: C₈H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 202.21 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 44319 °C
Dichte: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008875
CAS-Nummer: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS III