Methyl-4-brom-3-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 24.8 EUR
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.07 g/mol
Schmelzpunkt: 38…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673014
CAS-Nummer: 148547-19-7