3-Amino-5-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0942-25G
APOSOR0942-25GEA 139 EUR
APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoesäure 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017025
CAS-Nummer: 618-84-8