3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(1-Piperazinyl)propionic acid, 3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 60.9 EUR
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03161179
CAS-Nummer: 27245-31-4