4-(1-Pyrrolidinyl)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0957-1G OR0957-5G OR0957-10G
APOSOR0957-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0957-1G APOSOR0957-5G APOSOR0957-10G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidin 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formel: C₉H₁₈N₂
Molecular Weight: 154.2526 g/mol
Schmelzpunkt: 52…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038011
CAS-Nummer: 5004-07-9
EINECS: 225-676-6