1-Thiazol-2-ylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)thiazole, 2-(Piperazin-1-yl)thiazole, 1-(2-Thiazolyl)piperazine
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 40.6 EUR
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formel: C₇H₁₁N₃S
Molecular Weight: 169,25 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00778419
CAS-Nummer: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5