3-Azetidincarbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
OR0961-5G OR0961-25G OR0961-100G
APOSOR0961-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0961-5G APOSOR0961-25G APOSOR0961-100G
3-Azetidincarbonsäure 96%
3-Azetidincarbonsäure
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191763
CAS-Nummer: 36476-78-5