4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR0966-10G
OR0966-1G
OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA
1350
EUR
APOSOR0966-10G
APOSOR0966-1G
APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663835 CAS-Nummer: 52120-49-7 |