3-Brom-1-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-3-hydroxypropan, Trimethylenbromhydrin
OR0978-100G
OR0978-25G
OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA
56.7
EUR
APOSOR0978-100G
APOSOR0978-25G
APOSOR0978-500G
3-Brom-1-propanol 97%
3-Brom-1-propanol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂OH Molecular Weight: 138,99 g/mol Siedepunkt: 70…72 °C/10mmHg Dichte: 1,59 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002942 CAS-Nummer: 627-18-9 |