1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
OR0989-100G
OR0989-25G
OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA
209
EUR
APOSOR0989-100G
APOSOR0989-25G
APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₆ClN Molecular Weight: 198,13 g/mol Schmelzpunkt: 208…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012842 CAS-Nummer: 26487-67-2 EINECS: 247-733-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |