Cyclopropancarbonitril 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopropylcyanid, Cyclopropancarbonsäurenitril
OR0999-100G OR0999-25G
APOSOR0999-100GEA 139 EUR
APOSOR0999-100G APOSOR0999-25G
Cyclopropancarbonitril 94%
Cyclopropancarbonitril
Formel: C₄H₅N
Molecular Weight: 67,09 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C
Dichte: 0,905 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001269
CAS-Nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II