Zinc-copper couple
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 120 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Formel: CuZn
Molecular Weight: 128,926 g/mol
Schmelzpunkt: 419…420 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084851
CAS-Nummer: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III