2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 122 EUR
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Schmelzpunkt: 50…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052712
CAS-Nummer: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II