Chlortrimethylsilan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: TMCS, Trimethylsilylchlorid, Trimethylchlorsilan, TMSC
OR10000-1L OR10000-250ML
APOSOR10000-1LEA 78.3 EUR
APOSOR10000-1L APOSOR10000-250ML
Chlortrimethylsilan 99%
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Molecular Weight: 108,64 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C
Schmelzpunkt: ca …58 °C
Dichte: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3+8,II