Isobutyrylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Isobutyrylchlorid 98%
Isobutyrylchlorid
Formel: C₄H₇ClO
Molecular Weight: 106.55 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 1.017 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000717
CAS-Nummer: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3+8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR