4-Pyridon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Pyridinol, γ-Pyridon, 4-Hydroxypyridin

OR1002-25G OR1002-10G
APOSOR1002-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1002-25G APOSOR1002-10G
4-Pyridon
4-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 230…235 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 140…147 °C
Flammpunkt: 221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006419
CAS-Nummer: 626-64-2
EINECS: 210-958-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR