3-Methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)anisol, (3-Methoxyphenyl)methanol
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 59.6 EUR
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzylalkohol
3-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C
Dichte: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004637
CAS-Nummer: 6971-51-3