4-Methylbenzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Aminomethyl)toluol

OR10024-100G
APOSOR10024-100GEA 121 EUR
APOSOR10024-100G
4-Methylbenzylamin 98%
4-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 195…197 °C
Schmelzpunkt: 41609 °C
Dichte: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008123
CAS-Nummer: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR