N-Methyl-tert-butylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 174 EUR
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87.166 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C
Dichte: 0.727 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042853
CAS-Nummer: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
UN: 2733
ADR: 3+8 II