2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylcyclohexan-1-ol
OR10028-1KG
OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA
95.7
EUR
APOSOR10028-1KG
APOSOR10028-500G
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 163…167 °C Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 0,929 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001443 CAS-Nummer: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |