3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-4,5-dimethylpyridazin-3-amine
OR1003-1G OR1003-5G
APOSOR1003-1GEA 81.2 EUR
APOSOR1003-1G APOSOR1003-5G
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
Formel: C₆H₈ClN₃
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00828815
CAS-Nummer: 76593-36-7