2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dihydroxy pentane
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 21.9 EUR
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Dichte: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004549
CAS-Nummer: 625-69-4
EINECS: 210-907-5