L(+)-Diethyltartrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (+)-Diethyl-L-tartrat, L(+)-Threarsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, L(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (R,R)-(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-Diethyltartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester
OR10049-100G OR10049-500G
APOSOR10049-100GEA 30.6 EUR
APOSOR10049-100G APOSOR10049-500G
L(+)-Diethyltartrat
L(+)-Diethyltartrat
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₈H₁₄O₆
Molecular Weight: 206,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009143
CAS-Nummer: 87-91-2
EINECS: 201-783-3