δ-Valerolacton 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentansäure-δ-lacton, 5-Hydroxyvaleriansäurelacton, Tetrahydro-2H-pyran-2-on, Pentan-5-olid
OR10065-100G
OR10065-1KG
OR10065-500G
APOSOR10065-100GEA
21.9
EUR
APOSOR10065-100G
APOSOR10065-1KG
APOSOR10065-500G
δ-Valerolacton 99%
δ-Valerolacton
Material may contain up to 25% polymerised material which can be reverted to the product by distillation.
Formel:
C₅H₈O₂ Siedepunkt: 58…60 °C/0,5mmHg Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1,056 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006645 CAS-Nummer: 542-28-9 EINECS: 208-807-1 |