Acridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10069-5G
OR10069-10G
OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA
94.4
EUR
APOSOR10069-5G
APOSOR10069-10G
APOSOR10069-1G
Acridin
Acridine
Formel:
C₁₃H₉N Molecular Weight: 179,22 g/mol Siedepunkt: 346 °C Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005025 CAS-Nummer: 260-94-6 EINECS: 205-971-6 UN: 2713 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...