trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10070-25G
OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA
24.8
EUR
APOSOR10070-25G
APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₄ClNO Molecular Weight: 151.64 g/mol Schmelzpunkt: 225…227 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012566 CAS-Nummer: 50910-54-8 |