4-Nitrophenyl-phenylsulfid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
OR10071-1G OR10071-25G OR10071-5G
APOSOR10071-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G APOSOR10071-5G
4-Nitrophenyl-phenylsulfid
4-Nitrophenyl-phenylsulfid
Formel: C₁₂H₉NO₂S
Molecular Weight: 231,27 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024700
CAS-Nummer: 952-97-6