Ethyl-7-bromoheptanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 244 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formel: C₉H₁₇BrO₂
Molecular Weight: 237.14 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/5mmHg
Dichte: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037103
CAS-Nummer: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6