(3-Brompropyl)benzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3-phenylpropan
OR10084-25G
OR10084-1G
OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA
29
EUR
APOSOR10084-25G
APOSOR10084-1G
APOSOR10084-5G
(3-Brompropyl)benzol 95%
(3-Brompropyl)benzol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Molecular Weight: 199.09 g/mol Siedepunkt: 219…220 °C Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000257 CAS-Nummer: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |