Cyclopentanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10094-100G OR10094-1KG OR10094-500G
APOSOR10094-100GEA 94.4 EUR
APOSOR10094-100G APOSOR10094-1KG APOSOR10094-500G
Cyclopentanol 97%
Cyclopentanol
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 139…141 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001363
CAS-Nummer: 96-41-3
UN: 2244
ADR: 3,III