Bromcyclopentan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopentylbromid
OR10098-100G OR10098-25G
APOSOR10098-100GEA 154 EUR
APOSOR10098-100G APOSOR10098-25G
Bromcyclopentan
Bromcyclopentan
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149.03 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001359
CAS-Nummer: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III