Chlorcyclopentan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyclopentyl chloride

OR10099-100G OR10099-500G
APOSOR10099-100GEA 0 EUR
APOSOR10099-100G APOSOR10099-500G
Chlorcyclopentan
Chlorcyclopentan
Formel: C₅H₉Cl
Molecular Weight: 104.58 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001360
CAS-Nummer: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR