Cyclopropylmethylketon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetylcyclopropan
OR10100-100G
OR10100-25G
OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA
65.4
EUR
APOSOR10100-100G
APOSOR10100-25G
APOSOR10100-500G
Cyclopropylmethylketon
Cyclopropylmethylketon
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84,12 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C Schmelzpunkt: < –70 °C Dichte: 0,898 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001297 CAS-Nummer: 765-43-5 EINECS: 212-146-4 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |