4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 105 EUR
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223.08 g/mol
Schmelzpunkt: 208…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06800354
CAS-Nummer: 849021-16-5