(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
OR10113-5ML
APOSOR10113-5MLEA
21.9
EUR
APOSOR10113-5ML
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 98%
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel:
C₆H₁₅NO₂ Molecular Weight: 133,1888 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C/12mmHg Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010205 CAS-Nummer: 38711-20-5 UN: 1993 ADR: 3,III |