Dioctylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10117-100G OR10117-25G
APOSOR10117-100GEA 132 EUR
APOSOR10117-100G APOSOR10117-25G
Dioctylamin
Dioctylamin
Formel: C₁₆H₃₅N
Siedepunkt: 297…298 °C
Schmelzpunkt: 13…16 °C
Dichte: 0,799 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009557
CAS-Nummer: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III