2-(Chlormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1013-1G OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA 219 EUR
APOSOR1013-1G APOSOR1013-5G
2-(Chlormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
2-(Chlormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₈H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 203.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094615
CAS-Nummer: 112230-20-3