5-Hydroxyanthranilsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyanthranilic acid
OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 65.4 EUR
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
5-Hydroxyanthranilsäure 95%
5-Hydroxyanthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 247 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007870
CAS-Nummer: 394-31-0