(±)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 50.9 EUR
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 264…265 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008140
CAS-Nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8,II