1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10135-2.5KG
OR10135-500G
OR10135-100G
APOSOR10135-2.5KGEA
241
EUR
APOSOR10135-2.5KG
APOSOR10135-500G
APOSOR10135-100G
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin
Formel:
C₅H₆Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 285,92 g/mol Schmelzpunkt: 197…199 °C (Zers.) Flammpunkt: 155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003189 CAS-Nummer: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 UN: 3087 ADR: 5.1+6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...