1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR10136-1G
OR10136-5G
OR10136-25G
APOSOR10136-1GEA
0
EUR
APOSOR10136-1G
APOSOR10136-5G
APOSOR10136-25G
1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin
1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin
Formel:
C₅H₆BrClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037350 CAS-Nummer: 16079-88-2 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |