2-Chlorthiophen 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Thienylchlorid

OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 75.4 EUR
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorthiophen 98%
2-Chlorthiophen
Formel: C₄H₃ClS
Molecular Weight: 118,59 g/mol
Siedepunkt: 127…129 °C
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005421
CAS-Nummer: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR