2,4,6-Trichlorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1014-1G
OR1014-5G
APOSOR1014-1GEA
0
EUR
APOSOR1014-1G
APOSOR1014-5G
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonamid
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄Cl₃NO₂S Schmelzpunkt: 179…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955746 CAS-Nummer: 28460-30-2 |