3-Thiophenmethanol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Thiophen-3-methanol, 3-Thienylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)thiophen

OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
3-Thiophenmethanol 98+%
3-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114.17 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C/10mmHg
Dichte: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014534
CAS-Nummer: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR