Thiophen-2-ethylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 53.8 EUR
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophen-2-ethylamin
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127,21 g/mol
Siedepunkt: 201 °C
Dichte: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III