2,3,5-Tribromthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10149-100G
OR10149-25G
OR10149-500G
APOSOR10149-100GEA
46.4
EUR
APOSOR10149-100G
APOSOR10149-25G
APOSOR10149-500G
2,3,5-Tribromthiophen
2,3,5-Tribromothiophene
Formel:
C₄HBr₃S Molecular Weight: 320,83 g/mol Siedepunkt: 120 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 25…29 °C Dichte: 2,483 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014521 CAS-Nummer: 3141-24-0 EINECS: 221-544-7 |